Affinitätschromatographiemedium, Glutathion-Superflow-Agarose, Pierce™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Pierce™ Glutathion-Superflow-Agarose besteht aus Glutathion, das an eine vernetzte 6% Agaroseperle immobilisiert ist, zur Reinigung von GST-markierten Proteinen.
- Bindet 10 mg reines GST pro ml Harz bei einer linearen Durchflussrate von 150 cm/Stunde; kann binden >20 mg/ml bei 30 cm/Stunde Durchflussrate
- Bietet mehr als 90% Reinheit bei Reinigung überexprimierter GST- oder GST-Fusionsproteine aus Lysaten
- Hochvernetzter 6% Agarose-Superflow-Perlenträger toleriert lineare Durchflussraten von bis zu 1200 cm/Stunde
- Behält seine Funktion nach Kontakt mit einer Vielzahl von Chemikalien und pH-Werten bei
- Harz ist über mehrere Reinigungs- und Wiederverwendungszyklen hinweg stabil
Glutathion-Superflow-Agarose ist ein haltbares Harz, das sich bei den für FPLC-Reinigungen mittleren oder großen Maßstabs verwendeten Durchflussraten nicht komprimiert.