Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.08046.0001 1.11138.0001 1.14449.0001 1.18465.0002 1.18466.0002 1.18394.0001
1.08046.0001EA 87.5 CHF
1.08046.0001 1.11138.0001 1.14449.0001 1.18465.0002 1.18466.0002 1.18394.0001
Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Schnelltests, visueller Farbvergleich.
  • Ergebnisse in ungefähr 1 Minute
  • Leichte Handhabung
  • Applikationsorientierte Messbereiche
  • Tragbar
  • Eine Reihe wirtschaftlicher Nachfüllpackungen (RP) ist verfügbar
MQuant® mit Farbkartenkomparator
Durch die Verwendung von Küvetten mit einer langen Schichtdicke sind die MQuant® (MCC) Testsätze besonders für die Messung geringer Konzentrationen geeignet (z.T. bis 0,005 mg/l). Diese Testsätze können für die Analyse von Trinkwasser, Brunnenwasser, Reinst- und Mineralwasser, Trinkwasseraufbereitung sowie für Kühl- und Kesselwasser eingesetzt werden.
Lieferumfang: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht und eine ausführliche Bedienungsanleitung.