p-Xylol 99% für die HPLC
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,4-Dimethylbenzene
445680010 445680025 445681000
ACRO445680010EA 122 CHF
ACRO445680010 ACRO445680025 ACRO445681000
p-Xylol 99% für die HPLC
p-Xylol
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
Siedepunkt: 138 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 13 °C
Dichte: 0.866 g/cm³
Flash-Pt: 25 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008556
CAS-Nummer: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b04563a5941cefd103ebd3048bcf8486f2bdac&vid=e5db83ad1f0cb6a583610c58cea291dcbe1be1f3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥98.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %