Schnelltests, Chlorid-Test, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.11106.0001 1.11132.0001
1.11106.0001EA 237 CHF
1.11106.0001 1.11132.0001
Schnelltests, Chlorid-Test, MQuant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Quick tests, visual colour comparison.
  • Results in approximately 2 minutes
  • Easy to use
  • Application-oriented measuring ranges
  • Portable
  • A range of economical refill packs (RP) are available
MQuant® titrimetric and colorimetric methods
Dieses Sortiment beinhaltet sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit seiner großen Auswahl an verfügbaren Parametern sind diese Schnelltests ideal für die Aquaristik, Fischzucht, Limnologie sowie Umwelt-, Kühlwasser- und Kesselwasser-Analytik.
Lieferumfang: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht, Bedienungsanleitung.