T-Shirt zum Unterziehen, Quantus®
Lieferant: Avantor
Quantus®
QNTS151-5UWBU0XSIDEA 0 CHF
QNTS151-5UWBU3XLID QNTS151-5UWBU0XSID QNTS151-5UWBU4XLID QNTS151-5UWBU5XLID 113-9184 113-9185 113-9182 113-9183 QNTS151-5UWBU2XSID 113-9181
T-Shirt zum Unterziehen, Quantus®
Arbeitskleidung
Das Quantus® T-Shirt besteht aus atmungsaktivem Mikrofasermaterial mit Carbonanteil. Der Stoff wurde speziell für die Verwendung in Kombination mit einem Reinraumoverall oder -mantel entwickelt. Er dient als Vorfilter, um die Verwendung von offenporigen Stoffen in höheren Reinraumklassen zu ermöglichen.
  • T-Shirt (halbarm) mit Rundhalsausschnitt und umsäumtem Armabschluss
  • Zusatzlasche zur Barcode-Anbringung auf der Innenseite
  • Weiche Oberfläche und großartiger Tragekomfort
  • Antistatisch und antimikrobiell ausgerüstet
  • Trageempfehlung: Unter Einweg- sowie wiederverwendbarer Bekleidung
  • Einschließlich RFID-Chip
  • Waschbar bei max. 60 °C
Gewicht: 97,5 g/m²
Bestellinformation: Sondergrößen sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Avantor-Vertriebszentrum.