Schnelltests, Gesamthärte-Test, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
MQuant®
1.08039.0001EA 157 CHF
1.08039.0001 1.08040.0001 1.14652.0001 1.08312.0001 1.08033.0001 1.11104.0001 1.11122.0001 1.08203.0001 1.08047.0001
Schnelltests, Gesamthärte-Test, MQuant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Schnelltests, Visueller Farbvergleich.
  • Results in approximately 5 minutes
  • Easy to use
  • Application-oriented measuring ranges
  • Portable
  • A range of economical refill packs (RP) are available
MQuant® titrimetrische und kolorimetrische Methoden:
Dieses Sortiment beinhaltet sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit seiner großen Auswahl an verfügbaren Parametern sind diese Schnelltests ideal für die Aquaristik, Fischzucht, Limnologie sowie Umwelt-, Kühlwasser- und Kesselwasser-Analytik.
NP = Nachfüllpackung
** 1 Tropfen
Lieferumfang: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht, Bedienungsanleitung.