Reinraum-Staubsauger, MV-1CR (CV)
Lieferant: TIGER-VAC
110744B 110745B 110748B
141-1368EA 2710 CHF
141-1368 141-1369 141-1370
Reinraum-Staubsauger, MV-1CR (CV)
Staubsauger
Entwickelt für die allgemeine Reinigung in kontaminationskontrollierten Umgebungen, reinraumkompatibel und ideal für die pharmazeutische Industrie. Erhältlich in den Versionen Handheld (HH), Backpack (BP) und Golfcart (GC).
  • Einphasiger Durchflussmotor
  • Auffangkapazität: 0,4 - 1,2 Liter mit dem HEPA-Filter
Dieses Gerät ist mit einem echten ULPA-Filter (U15) ausgestattet, der sich vor dem Motor befindet. Es besitzt zudem einen HEPA-Filter (H14). Der HEPA-Filter befindet sich versiegelt im Deckel des Staubsaugers um einen absolut leckfreien Betrieb sicherzustellen.
Er ist EMI/RFI-abgeschirmt und mit einem elektronischen Filterentstörer zur Reduzierung elektromagnetischer Interferenzen (EMI) ausgestattet. Er bietet damit eine Abschirmung gegen RFI (Funkstörungen), so dass keine Computer und andere empfindliche elektronische Geräte gestört werden. Dieses Gerät ist antistatisch und ESD-sicher. Etwaige beim Staubsaugen erzeugte statische Aufladung wird schnell und effektiv an den Boden abgeleitet.
Konstruktion: Edelstahl SAE 304
Lieferumfang: Inklusive komplettem Werkzeugsatz
Bitte beachten Hinweis: Nur für die Trockenreinigung.