Reactive yellow 86, gelbes Pulver
Lieferant: ICN Biomedicals
Synonyms: 1,3-Benzenedisulphonic acid, 1,3-Benzenedisulphonic acid, 4-((5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo)-6-((4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-, Disodium 4-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridyl]azo]-6-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino ]benzene-1,3 disulphonate
0219547925 0219547980
ICNA0219547925EA 81.3 CHF
ICNA0219547925 ICNA0219547980
Reactive yellow 86, gelbes Pulver
Reactive yellow 86
Formel: C₁₈H₁₄Cl₂N₈Na₂O₉S₂
MW: 667,37 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179314
CAS-Nummer: 61951-86-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes