Fenoprofen calcium salt hydrate, weißes Pulver
Lieferant: ICN Biomedicals
Achtung
Synonyms: Nalfon, Calcium-2-(m-Phenoxyphenyl)propionate hydrate, Fenopron, Nalgesic, dl-2-(3-Phenoxyphenyl)-propionic acid calcium salt hydrate, Fenoprofen calcium hydrate
0215803810 0215803805
ICNA0215803810EA 284 CHF
ICNA0215803810 ICNA0215803805
Fenoprofen calcium salt hydrate, weißes Pulver
Fenoprofen calcium salt hydrate
Soluble in methanol (7,5 mg/ml ).
Soluble in methanol (7,5 mg/ml ).
Formel: C₃₀H₂₆O₆Ca·xH₂O
MDL Number: MFCD00242722
CAS-Nummer: 53746-45-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Moisture content <10%