α-Linolensäure 45 - 65%, Flüssigkeit
Lieferant: ICN Biomedicals
Synonyms: ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
0210218890 0210218880 0210218891
ICNA0210218890EA 528 CHF
ICNA0210218890 ICNA0210218880 ICNA0210218891
α-Linolensäure 45 - 65%, Flüssigkeit
α-Linolensäure
Linolenic acid belongs to the class of omega-3 fatty acids.
Formel: C₁₈H₃₀O₂
MDL Number: MFCD00065720
CAS-Nummer: 463-40-1