L-α-Glycerophosphoryl Choline, Cadmium Chloride Complex (aus Eigelb) ∼98%, weißes Pulver
Lieferant: ICN Biomedicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
sn-Glycero-3-phosphocholine 1:1 cadmium chloride adduct, α-GPC, Choline, Cadmium Chloride Complex
02100487.5
0210048701
ICNA02100487.5EA
0
CHF
ICNA02100487.5
ICNA0210048701
L-α-Glycerophosphoryl Choline, Cadmium Chloride Complex (aus Eigelb) ∼98%, weißes Pulver
L-α-Glycerophosphoryl Choline, Cadmium Chloride Complex
Formel:
C₈H₂₀CdCl₂NO₆P MW: 440.537 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
64681-08-9 EINECS: 265-010-1 |