Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Tacta
Lieferant: Sartorius
LH-729120 LH-729130 LH-729140 LH-729220 LH-729230 LH-729240
613-5486EA 1110 CHF
613-5486 613-5487 613-5488 613-5489 613-5490 613-5491
Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Tacta
Pipetten Mikropipetten
Diese mechanische Pipette mit großem Display ist auf Komfort ausgerichtet. Tacta macht das Pipettieren mühelos und sicher mit präzisen und zuverlässigen Ergebnissen. Die Pipette ist aus sorgfältig ausgewählten Materialien gefertigt, wobei jede Komponente höchsten Ansprüchen gerecht wird.
  • Angenehm zu halten durch den ergonomisch geformten Griff
  • Geringer Kraftaufwand beim Pipettieren und Abwerfen der Spitzen verringern das Risiko arbeitsbedingter Erkrankungen der oberen Gliedmaßen (WRULD)
  • Das einzigartige Sartorius Optilock System bietet Flexibilität bei der