Pipettenspitzen, breite Öffnung, ART™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
2079G 2160G 3591 3701 3592 3702 3590
732-2218EA 73.1 CHF
732-2218 732-2232 732-2335 732-2340 732-2336 732-2341 732-2254
Pipettenspitzen, breite Öffnung, ART™
Pipettenspitzen
Transparentes PP, steril oder unsteril.
  • Erhältlich unsteril und lose verpackt oder steril im Rack
  • Sterile Spitzen sind zertifiziert als frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Pyrogenen (gammasterilisiert)
  • Breite Öffnung: ideal für genomische DNA, empfindliche Zelllinien und andere viskose Materialien
Bestellinformation: Unsterile Spitzen werden lose verpackt und sterile Spitzen in Racks geliefert.