Calciumstearat NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyms: Stearinsäure Calciumsalz
SPCMCA169-12KGEA 1700 CHF
SPCMCA169-12KG SPCMCA169-45KGBL SPCMCA169-2.5KG
Calciumstearat NF
Calciumstearat
BSE/TSE statement (available upon request)
Kosher certified
Formel: C₃₆H₇₀CaO₄
MW: 607,03 g/mol
Melting Pt: 147…149 °C
Dichte: 1,065 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036390
CAS-Nummer: 1592-23-0
EINECS: 216-472-8
Merck Index: 12,01750
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/69/2302569.jpg
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 9% Min.