Calcium-D-gluconat Monohydrat ≥98,5% USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyms: D-Gluconic acid calcium salt monohydrate, Calcium gluconate monohydrate, Gluconic acid calcium salt monohydrate
CA146-12KG CA146-2.5KG CA146-50KGBL
SPCMCA146-12KGEA 1980 CHF
SPCMCA146-12KG SPCMCA146-2.5KG SPCMCA146-50KGBL
Calcium-D-gluconat Monohydrat ≥98,5% USP
Calcium-D-gluconat Monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
MW: 448,39 g/mol
Melting Pt: 178 °C
MDL Number: MFCD00150787
CAS-Nummer: 66905-23-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 13,01671
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.5% Min.