Cysteaminiumchlorid
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyms: 2-Aminoethanethiol hydrochloride, Cysteamine Hydrochloride, 2-Mercaptoethylamine hydrochloride, 2-MEA, β-Mercaptoethylamine hydrochloride, Mercaptoethylamine-HCl, H-Cys-NH2·HCl
C2722-50KGBL C2722-100GM
SPCMC2722-50KGBLEA 0 CHF
SPCMC2722-50KGBL SPCMC2722-100GM
Cysteaminiumchlorid
Cysteaminiumchlorid
Formel: C₂H₇NS·HCl
MW: 113,61 g/mol
MDL Number: MFCD00012904
CAS-Nummer: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98% Min.