Calciumhydrogenphosphat, wasserfrei, Pulver USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyms: Calcium phosphate dibasic, Calcium hydrogen phosphate, Calcium perphosphate, ammonified, Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate, Calcium phosphate, dibasic
C1890-12KG C1890-45KGBL
SPCMC1890-12KGEA 1980 CHF
SPCMC1890-12KG SPCMC1890-45KGBL
Calciumhydrogenphosphat, wasserfrei, Pulver USP
Calciumhydrogenphosphat
Form: Powder
Formel: CaHPO₄
MW: 136,06 g/mol
Melting Pt: 370 °C
Dichte: 2.89 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010909
CAS-Nummer: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01697
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98% Min.