Carboxymethylcellulose Natriumsalz FCC, niedrige Viskosität
Lieferant: Spectrum Chemical
SPCMC1103-2.5KGEA
1240
CHF
SPCMC1103-2.5KG
Carboxymethylcellulose Natriumsalz FCC, niedrige Viskosität
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Formel:
[C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n Melting Pt: 300 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081472 CAS-Nummer: 9004-32-4 Merck Index: 12,01877 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.5% Min. |