Bariumsulfat USP
Lieferant: Spectrum Chemical
BA125-12KG
BA125-2.5KG
BA125-25KGBL
SPCMBA125-12KGEA
1550
CHF
SPCMBA125-12KG
SPCMBA125-2.5KG
SPCMBA125-25KGBL
Bariumsulfat USP
Barium sulphate
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel:
BaSO₄ MW: 233,39 g/mol Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1345 °C Dichte: 4.5 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003455 CAS-Nummer: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 Merck Index: 13,00997 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 97.5% Min. |