Natriummetabisulfit ≥65%, granular BP, Ph. Eur., JP, NF Food
Lieferant: Spectrum Chemical
Gefahr
Synonyms: Disodium disulphite, di-Sodium disulphite, Sodium pyrosulphite, Disodiumdisulphite, Sodium disulphite
SO182-12KG SO182-2.5KG SO182-45KGBL
SPCMSO182-12KGEA 1550 CHF
SPCMSO182-12KG SPCMSO182-2.5KG SPCMSO182-45KGBL
Natriummetabisulfit ≥65%, granular BP, Ph. Eur., JP, NF Food
Natriummetabisulfit
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel: Na₂S₂O₅
MW: 190.11 g/mol
Melting Pt: 150
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 65% Min.