Stärke (aus Maiskörnern), Pulver NF
Lieferant: Spectrum Chemical
S1552-12KG
S1552-45KGBL
S1552-500GM
SPCMS1552-12KGEA
1070
CHF
SPCMS1552-12KG
SPCMS1552-45KGBL
SPCMS1552-500GM
Stärke (aus Maiskörnern), Pulver NF
Starch
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n MW: 162,14 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00082026 CAS-Nummer: 9005-25-8 EINECS: 232-679-6 |