Kaliumhydrogencarbonat, körnig USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyms: Kaliumbicarbonat
SPCMPO158-45KGBLEA 0 CHF
SPCMPO158-45KGBL SPCMPO158-12KG SPCMPO158-2.5KG
Kaliumhydrogencarbonat, körnig USP
Kaliumhydrogencarbonat
Kosher certified
BSE/TSE statement (available upon request)
Formel: KHCO₃
MW: 100,12 g/mol
Melting Pt: 292 °C
Dichte: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011402
CAS-Nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.5% Min.