Polyvinylpyrrolidon, M.W. 1 300 000 USP (K90)
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyms: Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
P1416-12KG P1416-2.5KG P1416-50KGBL
SPCMP1416-12KGEA 7730 CHF
SPCMP1416-12KG SPCMP1416-2.5KG SPCMP1416-50KGBL
Polyvinylpyrrolidon, M.W. 1 300 000 USP (K90)
Polyvinylpyrrolidon
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Formel: (C₆H₉NO)n
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01076626
CAS-Nummer: 9003-39-8