Isopropylpalmitat NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyms: Hexadecylic acid isopropyl ester, Palmitic acid isopropyl ester, Hexadecanoic acid isopropyl ester, Isopropyl Palmitate, Isopropyl hexadecanoate
IS160-200LTBL IS160-20LTMT IS160-4LTGL IS160-500MLGL
SPCMIS160-200LTBLEA 0 CHF
SPCMIS160-200LTBL SPCMIS160-20LTMT SPCMIS160-4LTGL SPCMIS160-500MLGL
Isopropylpalmitat NF
Isopropylpalmitat
Formel: C₁₉H₃₈O₂
MW: 298,51 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (2 mmHg)
Melting Pt: 13.5 °C
Dichte: 0.855 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008993
CAS-Nummer: 142-91-6
EINECS: 205-571-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 90% Min.