Bismut(III)nitrat basisch, Pulver USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Gefahr
Synonyms: Bismuth(III) nitrate alkaline, Bismuth hydroxide nitrate oxide, Bismuth(III) hydroxide nitrate oxide, Bismuth subnitrate
BI150-12KG BI150-2.5KG BI150-50KGBL
SPCMBI150-12KGEA 7290 CHF
SPCMBI150-12KG SPCMBI150-2.5KG SPCMBI150-50KGBL
Bismut(III)nitrat basisch, Pulver USP
Bismut(III)nitrat basisch
Form: Powder
Formel: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
MW: 1461,99 g/mol
Dichte: 4.928 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064844
CAS-Nummer: 1304-85-4
EINECS: 215-136-8
UN: 1477
ADR: 5.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 79% Min.