Thiomersal USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Gefahr
TH125-1KGBL TH125-500GMBL TH125-5GM
SPCMTH125-1KGBLEA 0 CHF
SPCMTH125-1KGBL SPCMTH125-500GMBL SPCMTH125-5GM
Thiomersal USP
Thiomersal
Formel: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
Melting Pt: 232…233 °C
Flash-Pt: 250 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013062
CAS-Nummer: 54-64-8
EINECS: 200-210-4
UN: 2025
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09451
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=621fb9ecf6f0ee8129acf49c938a6167645828da&vid=a4d9481c20c7c69ffe3a642fbe6cae8c3dfb117f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 97% Min.