Diethylenglycol
Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung
Synonyms: 2,2'-Oxybis(ethan-1-ol), Digol, 2,2'-Oxybisethanol
D1027-200LTBL D1027-20LT
SPCMD1027-200LTBLEA 5650 CHF
SPCMD1027-200LTBL SPCMD1027-20LT
Diethylenglycol
Diethylenglycol
Formel: C₄H₁₀O₃
MW: 106.12 g/mol
Siedepunkt: 245
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 1.118 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 123 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002882
CAS-Nummer: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f023bd53ecff654f6d6d398b3ee2a1bac87d56f&vid=25d8943f9c247b4203b1e1bcba59bf77dfdd9158&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 97% Min.