(3,4-Difluorphenyl)(oxo)acetaldehydhydrat 98% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(3,4-Difluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde hydrate
L20271.03
L20271.06
L20271.03EA
199
CHF
L20271.03
L20271.06
(3,4-Difluorphenyl)(oxo)acetaldehydhydrat 98% (Trockengewicht)
3,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 79784-34-2
Molecular Formula: C8H4F2O2.xH2O
Formula Weight: 170.12(anhy)
Melting Point: 85-90°
Beilstein Reference: 2574671
MDL No.: MFCD03453081
Formel:
C8H6F2O3 MW: 188,13 g/mol Melting Pt: 85…90 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03453081 CAS-Nummer: 79784-34-2 |