Morpholinosulphur trifluoride 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 95%
CAS No.: 51010-74-3
Molecular Formula: C4H8F3NOS
Formula Weight: 175.17
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4545
Boiling Point: 41-42°/0.5mm
Beilstein Reference: 606224
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00037057
Formel:
C₄H₈F₃NOS Siedepunkt: 41…42 °C (0.5 mmHg) Dichte: 1.436 Flash-Pt: 76 °C (168 °F) |
MDL Number:
MFCD00037057 CAS-Nummer: 51010-74-3 ADR: 8,II |