Amberlite XAD-7 exchange resin_ion
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L19564.22 L19564.36
L19564.22EA 76.9 CHF
L19564.22 L19564.36
Amberlite XAD-7 exchange resin_ion
Amberlite XAD-7
CAS No.: 37380-43-1 MDL No.: MFCD00132705
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132705
CAS-Nummer: 37380-43-1
Merck Index: 14,382