1-Benzyl-3-pyrroline 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L19496.03 L19496.06
L19496.03EA 62 CHF
L19496.03 L19496.06
1-Benzyl-3-pyrroline 98%
1-Benzyl-3-pyrroline
Purity: 98+% CAS No.: 6913-92-4 Molecular Formula: C11H13N Formula Weight: 159.23 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5420 Boiling Point: 60°/1mm Beilstein Reference: 111101 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00012324
Formel: C₁₁H₁₃N
Siedepunkt: 60 °C (1 mmHg)
Dichte: 0,837
Flash-Pt: 92 °C (197 °F)
MDL Number: MFCD00012324
CAS-Nummer: 6913-92-4
ADR: 8,III