(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L19404.03 L19404.06
L19404.03EA 139 CHF
L19404.03 L19404.06
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol 97%
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol
Purity: 97% CAS No.: 56613-81-1 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Melting Point: 57-63° Boiling Point: 160°/17mm Beilstein Reference: 2412760 Optical Rotation: +42° (c=2 in ethanol) UN No.: UN3259 MDL No.: MFCD00239405
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137,182 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (17 mmHg)
Melting Pt: 57…63 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00239405
CAS-Nummer: 56613-81-1
ADR: 8,III