3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L17673.03 L17673.06
L17673.03EA 105 CHF
L17673.03 L17673.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylsilane
Purity: 95% CAS No.: 33558-36-0 Molecular Formula: C10H10F6Si Formula Weight: 272.27 Refractive Index: 1.4125 Boiling Point: 40°/1.5mm Beilstein Reference: 2859742 MDL No.: MFCD02093948
Formel: C₁₀H₁₀F₆Si
MW: 272.27 g/mol
Siedepunkt: 40 °C (1.5 mmHg)
Dichte: 1.230
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093948
CAS-Nummer: 33558-36-0