4-Chlorbutylether 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4,4'-Dichlorodibutyl Ether, 4,4'-Dichlorobutyl Ether, 4-Chlorobutyl Ether
L17055.22
L17055.06
L17055.14
L17055.22EA
578
CHF
L17055.22
L17055.06
L17055.14
4-Chlorbutylether 99%
Bis(4-chlorobutyl)ether
Purity: 99%
CAS No.: 6334-96-9
Molecular Formula: C8H16Cl2O
Formula Weight: 199.12
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 129-131°/10mm
Beilstein Reference: 1739861
MDL No.: MFCD00019006
Formel:
C₈H₁₆Cl₂O MW: 199.12 g/mol Siedepunkt: 129…131 °C (10 mmHg) Dichte: 1.081 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00019006 CAS-Nummer: 6334-96-9 EINECS: 228-713-4 |