2,4,6-Tris(heptafluorpropyl)-1,3,5-triazin Massenspektrographie Standard
Lieferant: Thermo Scientific
L16883.06EA
311
CHF
L16883.06
L16883.03
2,4,6-Tris(heptafluorpropyl)-1,3,5-triazin Massenspektrographie Standard
2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
Formel:
C₁₂F₂₁N₃ MW: 585,12 g/mol Siedepunkt: 165 °C Dichte: 1,716 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042438 CAS-Nummer: 915-76-4 EINECS: 213-023-8 |