Ishikawa′s Reagenz ≥90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L16738.14
L16738.22
L16738.14EA
136
CHF
L16738.14
L16738.22
Ishikawa′s Reagenz ≥90%
Ishikawa's reagent
Purity: 90+%
CAS No.: 309-88-6
Molecular Formula: C7H11F6N
Formula Weight: 223.16
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.3500
Boiling Point: 56-57°/58mm
UN No.: UN2924
MDL No.: MFCD00054683
Formel:
C₇H₁₁F₆N Siedepunkt: 56…57 °C (58 mmHg) Dichte: 1.230 Flash-Pt: 14 °C (57 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00060264 CAS-Nummer: 309-88-6 ADR: 3,II |