Ultramark1621 Massenspektrographie Standard
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Massmark 1621
L16698.03 L16698.MD
L16698.03EA 239 CHF
L16698.03 L16698.MD
Ultramark1621 Massenspektrographie Standard
Ultramark® 1621
CAS No.: 105809-15-2 Formula Weight: 2120.00 Refractive Index: 1.3530 MDL No.: MFCD00242454
Formel: C₆H₁₈N₃P₃
MW: 231.189 g/mol
Dichte: 1.8
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00242454
CAS-Nummer: 105809-15-2