Amberlite® XAD-1180 Ionenaustauscher
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L16097.22 L16097.36
L16097.22EA 68.3 CHF
L16097.22 L16097.36
Amberlite® XAD-1180 Ionenaustauscher
Amberlite® XAD-1180
CAS No.: 97396-56-0 MDL No.: MFCD00145830
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00145830
CAS-Nummer: 97396-56-0
Merck Index: 14,382