L-Pipecolsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: (S)-(-)-2-Piperidinecarboxylic Acid, H-HomoPro-OH, (S)-Piperidine-2-carboxylic acid, L-Pipecolinic Acid, L-Homoproline
L15373.03 L15373.06
L15373.03EA 220 CHF
L15373.03 L15373.06
L-Pipecolsäure ≥99%
L-Pipecolsäure
Purity: 99% CAS No.: 3105-95-1 Molecular Formula: C6H11NO2 Formula Weight: 129.16 Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 81093 Optical Rotation: -26° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00005981
Formel: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Melting Pt: ∼ 270 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005981
CAS-Nummer: 3105-95-1
EINECS: 221-462-1
Merck Index: 14,7458