Pyrrole-2-carbonitrile 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L15330.03 L15330.06
L15330.03EA 88.9 CHF
L15330.03 L15330.06
Pyrrole-2-carbonitrile 99%
Pyrrole-2-carbonitrile
Purity: 99% CAS No.: 4513-94-4 Molecular Formula: C5H4N2 Formula Weight: 92.10 Refractive Index: 1.5500 Boiling Point: 92-94°/2mm Beilstein Reference: 107047 UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00234061
Formel: C₅H₄N₂
Siedepunkt: 92…94 °C (2 mmHg)
Dichte: 1.086
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234061
CAS-Nummer: 4513-94-4
ADR: 6.1,III