Boran-Morpholin-Komplex 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L15110.14EA 134 CHF
L15110.14 L15110.06
Boran-Morpholin-Komplex 97%
Borane-morpholine complex
Formel: C₄H₁₂BNO
MW: 100,96 g/mol
Melting Pt: 93…95 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066736
CAS-Nummer: 4856-95-5
EINECS: 225-450-7
ADR: 4.1,II