Diethylmethoxyborane 1 M in THF
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L15107.ACEA 101 CHF
L15107.AC L15107.AE
Diethylmethoxyborane 1 M in THF
Diethylmethoxyborane
Formel: C₅H₁₃BO
MW: 99,968 g/mol
Dichte: 0,868
Flash-Pt: –6 °C (21 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013240
CAS-Nummer: 7397-46-8
UN: 2924
ADR: 3,II