(3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyl)oxidanyl ≥97% freies Radikal
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L15068.MDEA
187
CHF
L15068.MD
L15068.MF
(3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyl)oxidanyl ≥97% freies Radikal
(3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyl)oxidanyl
Formel:
C₉H₁₆NO₃ MW: 186,23 g/mol Melting Pt: ∼ 200 °C (Zersetzung) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003167 CAS-Nummer: 2154-68-9 EINECS: 218-448-2 |