Cyclopropanecarboxaldehyde 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Cyclopropanecarbaldehyde
L14931.03
L14931.06
L14931.03EA
108
CHF
L14931.03
L14931.06
Cyclopropanecarboxaldehyde 98%
Cyclopropanecarboxaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 1489-69-6
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.4298
Odour: Stench
Boiling Point: 98-101°
Beilstein Reference: 906781
UN No.: UN2924
MDL No.: MFCD00012261
Formel:
C₄H₆O MW: 70.09 g/mol Siedepunkt: 98…101 °C Dichte: 0.938 Flash-Pt: 7 °C (44 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012261 CAS-Nummer: 1489-69-6 ADR: 3 II |