trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L14672.03 L14672.06
L14672.03EA 111 CHF
L14672.03 L14672.06
trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene 96%
trans-1-Methoxy-3-trimethylsilyloxy-1,3-butadiene
Purity: 97% CAS No.: 54125-02-9 Molecular Formula: C8H16O2Si Formula Weight: 172.30 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4550 Boiling Point: 68-69°/14mm Beilstein Reference: 1616761 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00008498
Formel: C₈H₁₆O₂Si
MW: 172,299 g/mol
Siedepunkt: 68…69 °C (14 mmHg)
Dichte: 0.890
Flash-Pt: 45 °C (113 °F)
MDL Number: MFCD00008498
CAS-Nummer: 54125-02-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,6001