Diisopropyl bromomethylphosphonate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L13763.06
L13763.14
L13763.06EA
143
CHF
L13763.06
L13763.14
Diisopropyl bromomethylphosphonate 97%
Diisopropyl bromomethylphosphonate
Purity: 97%
CAS No.: 98432-80-5
Molecular Formula: C7H16BrO3P
Formula Weight: 259.09
Refractive Index: 1.4495
Boiling Point: 80°/1mm
Beilstein Reference: 4740388
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00236036
Formel:
C₇H₁₆BrO₃P Siedepunkt: 80 °C (1 mmHg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236036 CAS-Nummer: 98432-80-5 ADR: 8,III |