O-Benzylhydroxylamine 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L13601.06
L13601.14
L13601.06EA
98
CHF
L13601.06
L13601.14
O-Benzylhydroxylamine 96%
O-Benzylhydroxylamine
Purity: 96%
CAS No.: 622-33-3
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.15
Refractive Index: 1.5410
Boiling Point: 118-119°/30mm
Beilstein Reference: 1906691
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00221709
Formel:
C₇H₉NO Siedepunkt: 118…119 °C (30 mmHg) Dichte: 1.058 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00221709 CAS-Nummer: 622-33-3 ADR: , |