N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L13356.18 L13356.30
L13356.18EA 71.3 CHF
L13356.18 L13356.30
N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide 97%
N-tert-Butyl-2-benzothiazolesulphenamide
Purity: 97% CAS No.: 95-31-8 Molecular Formula: C11H14N2S2 Formula Weight: 238.38 Flash Point: 165°(329°F) Melting Point: 105-110° Beilstein Reference: 158370 MDL No.: MFCD00022873
Formel: C₁₁H₁₄N₂S₂
Melting Pt: 105…110 °C
Dichte: 1,290
Flash-Pt: 165 °C (329 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022873
CAS-Nummer: 95-31-8
EINECS: 202-409-1