2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl 98%
Lieferant: Thermo Scientific
L13330.03 L13330.06
L13330.03EA 121 CHF
L13330.03 L13330.06
2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl 98%
2,2',5,5'-Tetramethylbiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 3075-84-1 Molecular Formula: C16H18 Formula Weight: 210.32 Melting Point: 48-51° Boiling Point: 284°/732mm Beilstein Reference: 2046200 MDL No.: MFCD00151846
Formel: C₁₆H₁₈
MW: 210,32 g/mol
Siedepunkt: 284 °C (732 mmHg)
Melting Pt: 48…51 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151846
CAS-Nummer: 3075-84-1