Boran-Pyridin-Komplex 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L13178.18EA 325 CHF
L13178.18
Boran-Pyridin-Komplex 95%
Boranepyridine complex
Formel: C₅H₈BN
MW: 92,94 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 9…11 °C
Dichte: 0,920
Flash-Pt: 73 °C (163 °F)
MDL Number: MFCD00012435
CAS-Nummer: 110-51-0
EINECS: 203-773-4
ADR: 6.1,II